Nom du produit
4-(Azidomethyl)benzonitrile solution ~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥97.0% (HPLC)
Référence du produit
745316
Marque du produit
aldrich
Numéro CAS
84466-87-5
Poids moléculaire 
158.16
Test
Caractéristique
APPEARANCE (COLOR)Colorless to Dark Yellow and Colorless to Dark Green-Yellow
APPEARANCE (FORM)Liquid
PURITY (HPLC AREA %)≥ 97.0 %
WATER≤ 2.0 %
INFRARED SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE
PROTON NMR SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE
REMARKSCONCENTRATION ~ 0.5M in TBME