Nom du produit
3-Bromophenyl isopropyl ether 97%
Référence du produit
515507
Marque du produit
aldrich
Numéro CAS
131738-73-3
Poids moléculaire
215.09
Test | Caractéristique |
---|---|
APPEARANCE (COLOR) | Colorless to Yellow |
APPEARANCE (FORM) | Liquid |
TITRATION | 96.5 - 103.5 % |
TITRATION (METHOD) | WITH AGNO3 AFTER OXYGEN COMBUSTION |
PURITY (GC AREA %) | ≥ 96.5 % |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |