Nom du produit
Sodium methanesulfinate technical grade, 85%
Référence du produit
433063
Marque du produit
aldrich
Numéro CAS
20277-69-4
Poids moléculaire
102.09
Test | Caractéristique |
---|---|
Appearance (Form) | Conforms to Requirements |
Powder and/or Chunks | |
Infrared spectrum | Conforms to Structure |
Purity (Titration by HClO4) | ≥82.5 % |