Nom du produit
Hydroquinine hydrobromide hydrate 98%
Référence du produit
341320
Marque du produit
aldrich
Numéro CAS
207386-86-5
Poids moléculaire
407.34 (anhydrous basis)
Test | Caractéristique |
---|---|
APPEARANCE (COLOR) | White |
APPEARANCE (FORM) | Powder |
ARGENTOMETR. TITRATION | 97.5 - 102.5 % |
PURITY (HPLC AREA %) | ≥ 97.5 % |
OPTICAL ROTATION | -100.0 ± 3.0 Degrees |
CONCENTRATION | C=1.9, H2O |
WATER | ≥ 2.1 % |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |