Nom du produit
Tetrafluoroisophthalic acid 96%
Référence du produit
337668
Marque du produit
aldrich
Numéro CAS
1551-39-9
Poids moléculaire
238.09
Test | Caractéristique |
---|---|
Appearance (Color) | White to Off-White |
Appearance (Form) | Conforms to Requirements |
Powder or Crystals | |
Infrared spectrum | Conforms to Structure |
Purity (Titration by NaOH) | 95.5 - 104.5 % |
Purity GC VPCB | ≥95.5 % |