AccueilServicesLogiciels et plateformes numériquesLogiciel d'ajustement de courbe pour immunoessais Belysa®Téléchargement du logiciel d'analyse Belysa® et du manuel d'utilisation
Téléchargement du logiciel d'analyse Belysa® et du manuel d'utilisation
Cliquez ci-dessous pour télécharger le Logiciel d'ajustement de courbe pour immunoessais Belysa®, disponible pour Windows et macOS (bêta), et le manuel d'utilisation.
Logiciel d'analyse Belysa® (version 1.2.2)
Manuel d'utilisation du Logiciel d'analyse Belysa®
![](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/belysa/Belysa-Screen-Shot/Belysa-Screen-Shot.png)
La toute dernière version comprend des mises à jour de fonctionnalités et des corrections de bugs suggérées par nos utilisateurs et notre équipe de support technique. Les deux améliorations de caractéristiques principales de la version 1.2 sont l'ajout de l'interpolation des courbes pour les essais concurrents et une flexibilité accrue pour le calcul de la LD (LoD). Merci d'utiliser le logiciel Belysa®.
Nouvelles caractéristiques
- Prise en charge de l'ajustement de courbes pour les essais concurrents
- Mise à jour des formules de LD (LoD) et MDD et ajout d'un coefficient de LD (LoD) configurable
- Suppression de la ligne LLoQ (limite inférieure de quantification) des graphiques inclus dans les rapports
- Ajout de la définition des drapeaux d'avertissement dans le rapport Excel
- Prise en charge de macOS (bêta)
Correction de bugs
- V 1.2.1 : Performance accrue lorsque l'on colle les données des puits dans le tableau de la plaque
- V 1.2.1 : Précision accrue des paramètres d'ajustement de courbe affichés dans l'équation pour aider à la vérification manuelle des résultats
- V 1.2.1 : Ajout de la définition des drapeaux d'avertissement manquante dans le manuel d'utilisation
- V 1.2.1 : Augmentation du seuil du facteur de dilution inconnu (Unknown Dilution Factor limit)
- V 1.2.1 : Problème de courbe externe de LLoQ qui ne se mettait pas à jour lorsque les critères de LLoQ étaient modifiés, résolu
- V 1.2.1 : Problème de l'ID d'échantillon qui ne s'affichait pas dans le rappel du point de courbe, résolu
- V 1.2.1 : Suppression de l'erreur de "copier/coller" V 1.2.0 (p. ex., lors du copier/coller de courbes d'étalonnage)
- V 1.2.1 : Notification "warning" (avertissement) dans le fichier de sortie macOS bêta V 1.2.0, résolue
- V 1.2.2 : Correction de l'application d'une LoD personnalisée
- V 1.2.2 : Correction d'un problème où les caractères d'une nouvelle ligne dans l'identifiant de l'échantillon pouvaient entraîner un formatage incorrect du copier/coller.
- V 1.2.2 : Affiche les messages pour tous les réplicats dans un rapport CSV multi-analyte
Mise à jour de la conformité
- La documentation sur la conformité à la norme 508 a été complétée pour la V 1.2.2 (spécifique aux États-Unis).