1269323
USP
Felbamate Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Phenyl-1,3-propanediol monocarbamate, 3-Hydroxy-2-phenylpropyl carbamate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
felbamate
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
NC(=O)OCC(CO)c1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO3/c11-10(13)14-7-9(6-12)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,12H,6-7H2,(H2,11,13)
Clé InChI
JQVQIZWJBLGVRW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Felbamate
- Felbamate Oral Suspension
- Felbamate Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable