1268706
USP
Etodolac
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1,8-Diethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indole-1-acetic acid, Etodolic acid, NSC 282126
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
etodolac
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CCc1cccc2c3CCOC(CC)(CC(O)=O)c3[nH]c12
InChI
1S/C17H21NO3/c1-3-11-6-5-7-12-13-8-9-21-17(4-2,10-14(19)20)16(13)18-15(11)12/h5-7,18H,3-4,8-10H2,1-2H3,(H,19,20)
Clé InChI
NNYBQONXHNTVIJ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PTGS2(5743)
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Etodolac Capsules
- Etodolac Extended-Release Tablets
- Etodolac Tablets
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable