Principaux documents
TA9H93CFC4AD
Targetmol Chemicals Inc.
Sequoyitol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.18
Iupac Name
(1R,2S,4R,5S)-6-methoxy-1,2,3,4,5-cyclohexanepentol
Inchi Code
1S/C7H14O6/c1-13-7-5(11)3(9)2(8)4(10)6(7)12/h2-12H,1H3/t2-,3+,4-,5-,6+,7+
Clé InChI
DSCFFEYYQKSRSV-GWJPIIGYSA-N
Température de stockage
-80/-20
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
4
Physical Form
solid
Product Link
https://www.targetmol.com/compound/Sequoyitol
MSDS
https://www.targetmol.com/compound/Sequoyitol