Principaux documents
SY3H9999646F
Synthonix Corporation
tert-butyl 2-azabicyclo[2.1.1]hexane-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.25
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-azabicyclo[2.1.1]hexane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H17NO2/c1-10(2,3)13-9(12)11-6-7-4-8(11)5-7/h7-8H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
XPVHUBNFWUIHDH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/80349.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/80349.html