Principaux documents
SY3H996B93BE
Synthonix Corporation
4-hydroxy-1,7-naphthyridin-2(1H)-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.15
Numéro MDL:
Iupac Name
1,7-naphthyridine-2,4-diol
Inchi Code
1S/C8H6N2O2/c11-7-3-8(12)10-6-4-9-2-1-5(6)7/h1-4H,(H2,10,11,12)
Clé InChI
KIUIMHFSJVDAKN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/78499.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/78499.html