Key Documents
SY3H996B92ED
Synthonix Corporation
(3-phenyloxolan-3-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.71
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-phenyltetrahydrofuran-3-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO.ClH/c12-8-11(6-7-13-9-11)10-4-2-1-3-5-10;/h1-5H,6-9,12H2;1H
Clé InChI
SWDLLHXDUFYYSI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/78165.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/78165.html