Principaux documents
SY3H996B916F
Synthonix Corporation
1,4-Dihydro-2,5-dimethyl-4-oxothieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
100 MG
84,51 €
250 MG
110,23 €
500 MG
220,46 €
Réf. du fournisseur: AC77865-100MG
84,51 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
84,51 €
250 MG
110,23 €
500 MG
220,46 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.24
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: AC77865-100MG
84,51 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2,5-dimethyl-4-oxo-1,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8N2O3S/c1-3-5-7(12)10-4(2)11-8(5)15-6(3)9(13)14/h1-2H3,(H,13,14)(H,10,11,12)
Clé InChI
PNKDOXHMMQRMAG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
0.96
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/77865.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/77865.html