SY3H990F92F4
Synthonix Corporation
Methyl 5-Bromo-3-methylthiophene-2-carboxylate
Réf. du fournisseur: M74177-250MG
171,47 €
About This Item
Réf. du fournisseur: M74177-250MG
171,47 €
Iupac Name
methyl 5-bromo-3-methyl-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H7BrO2S/c1-4-3-5(8)11-6(4)7(9)10-2/h3H,1-2H3
Clé InChI
SHCAFAUPTCPXRD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/74177.html