Principaux documents
SY3H990F834A
Synthonix Corporation
1-(Benzo[b]thiophen-7-yl)piperazine
250 MG
820,58 €
1 G
979,80 €
5 G
2 069,83 €
Réf. du fournisseur: B73816-250MG
820,58 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
820,58 €
1 G
979,80 €
5 G
2 069,83 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.32
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: B73816-250MG
820,58 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(1-benzothien-7-yl)piperazine
Inchi Code
1S/C12H14N2S/c1-2-10-4-9-15-12(10)11(3-1)14-7-5-13-6-8-14/h1-4,9,13H,5-8H2
Clé InChI
KAIYEAVSYUNYRS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/73816.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/73816.html