Principaux documents
SY3H98B97ED0
Synthonix Corporation
Thieno[2,3-b]pyridine 1,1-Dioxide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.19
Numéro MDL:
Iupac Name
thieno[2,3-b]pyridine 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C7H5NO2S/c9-11(10)5-3-6-2-1-4-8-7(6)11/h1-5H
Clé InChI
UJQZDWTZLUNKAH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75307.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75307.html