Principaux documents
SY3H98B97CD9
Synthonix Corporation
Methyl 2-Methyloxazole-5-acetate
250 MG
575,63 €
1 G
1 494,20 €
Réf. du fournisseur: M75539-250MG
575,63 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
575,63 €
1 G
1 494,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.15
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: M75539-250MG
575,63 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2-(2-methyloxazol-5-yl)acetate
Inchi Code
1S/C7H9NO3/c1-5-8-4-6(11-5)3-7(9)10-2/h4H,3H2,1-2H3
Clé InChI
HGOPQUVMYSFDKH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75539.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75539.html