Principaux documents
SY3H98B97C98
Synthonix Corporation
Methyl 5,6-Bis(benzyloxy)nicotinate
250 MG
826,71 €
1 G
1 984,10 €
Réf. du fournisseur: M75068-250MG
826,71 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
250 MG
826,71 €
1 G
1 984,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
349.39
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: M75068-250MG
826,71 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
methyl 5,6-bis(benzyloxy)nicotinate
Inchi Code
1S/C21H19NO4/c1-24-21(23)18-12-19(25-14-16-8-4-2-5-9-16)20(22-13-18)26-15-17-10-6-3-7-11-17/h2-13H,14-15H2,1H3
Clé InChI
PSVCTQIHBPBAMT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75068.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75068.html