SY3H98B97C5E
Synthonix Corporation
1-(3-Methoxypropyl)cyclopropanecarboxylic Acid
Réf. du fournisseur: M74653-250MG
747,10 €
About This Item
Réf. du fournisseur: M74653-250MG
747,10 €
Iupac Name
1-(3-methoxypropyl)cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H14O3/c1-11-6-2-3-8(4-5-8)7(9)10/h2-6H2,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
KHZXAIGIGCMMHO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/74653.html