SY3H98B97BB8
Synthonix Corporation
3-Methoxy-4-morpholinoaniline Dihydrochloride
Réf. du fournisseur: M73750-500MG
171,47 €
About This Item
Réf. du fournisseur: M73750-500MG
171,47 €
Iupac Name
3-methoxy-4-(4-morpholinyl)aniline dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H16N2O2.2ClH/c1-14-11-8-9(12)2-3-10(11)13-4-6-15-7-5-13;;/h2-3,8H,4-7,12H2,1H3;2*1H
Clé InChI
ODXRLVZVGWFQIP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/73750.html