Principaux documents
SY3H98B97B57
Synthonix Corporation
Iodocyclopropane
250 MG
97,98 €
1 G
232,70 €
Réf. du fournisseur: K75009-250MG
97,98 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
97,98 €
1 G
232,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.98
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: K75009-250MG
97,98 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
iodocyclopropane
Inchi Code
1S/C3H5I/c4-3-1-2-3/h3H,1-2H2
Clé InChI
VLODBNNWEWTQJX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75009.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75009.html