Principaux documents
SY3H98B97B19
Synthonix Corporation
4-[(4-Hydroxyphenyl)diazenyl]benzenesulfonic Acid
1 G
416,42 €
5 G
649,12 €
10 G
1 310,48 €
Réf. du fournisseur: H75787-1G
416,42 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
1 G
416,42 €
5 G
649,12 €
10 G
1 310,48 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.29
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: H75787-1G
416,42 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
4-[(E)-(4-hydroxyphenyl)diazenyl]benzenesulfonic acid
Inchi Code
1S/C12H10N2O4S/c15-11-5-1-9(2-6-11)13-14-10-3-7-12(8-4-10)19(16,17)18/h1-8,15H,(H,16,17,18)/b14-13+
Clé InChI
CNYMBHPFLJWLJW-BUHFOSPRSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75787.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75787.html