Principaux documents
SY3H98B97AD9
Synthonix Corporation
N-(2-Hydroxyethyl)(cyclopropylmethyl)amine Hydrochloride
250 MG
360,06 €
1 G
868,34 €
Réf. du fournisseur: H74623-250MG
360,06 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
360,06 €
1 G
868,34 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.64
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: H74623-250MG
360,06 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-((cyclopropylmethyl)amino)ethan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO.ClH/c8-4-3-7-5-6-1-2-6;/h6-8H,1-5H2;1H
Clé InChI
DMFNQDQMBZGIJY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74623.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74623.html