SY3H98B97A81
Synthonix Corporation
3-(3-Furylmethyl)piperidine
Réf. du fournisseur: F76396-250MG
1 310,48 €
About This Item
Réf. du fournisseur: F76396-250MG
1 310,48 €
Iupac Name
3-(3-furylmethyl)piperidine
Inchi Code
1S/C10H15NO/c1-2-9(7-11-4-1)6-10-3-5-12-8-10/h3,5,8-9,11H,1-2,4,6-7H2
Clé InChI
RYTGNHUXHBAZST-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/76396.html