Principaux documents
SY3H98B97A67
Synthonix Corporation
4-Fluoroindoline-5-carbonitrile
100 MG
379,67 €
250 MG
575,63 €
1 G
1 188,01 €
Réf. du fournisseur: F75813-100MG
379,67 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
379,67 €
250 MG
575,63 €
1 G
1 188,01 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.17
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: F75813-100MG
379,67 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-fluoroindoline-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H7FN2/c10-9-6(5-11)1-2-8-7(9)3-4-12-8/h1-2,12H,3-4H2
Clé InChI
IQRZLXRQHMJWMR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75813.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75813.html