Principaux documents
SY3H98B97A25
Synthonix Corporation
4-(2-Fluoro-2-propyl)pyrimidine-5-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.17
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(2-fluoropropan-2-yl)pyrimidine-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H8FN3/c1-8(2,9)7-6(3-10)4-11-5-12-7/h4-5H,1-2H3
Clé InChI
UPWCPAJBQKHINB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74501.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74501.html