Principaux documents
SY3H98B9799A
Synthonix Corporation
Ethyl 5-Ethoxy-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
250 MG
275,57 €
1 G
489,90 €
5 G
1 371,72 €
Réf. du fournisseur: E75956-250MG
275,57 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
275,57 €
1 G
489,90 €
5 G
1 371,72 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.25
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: E75956-250MG
275,57 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 5-ethoxy-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H14N2O3/c1-3-16-11-6-5-8-9(14-11)7-10(13-8)12(15)17-4-2/h5-7,13H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
QHBMXBYQIXXILX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75956.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75956.html