Principaux documents
SY3H98B97986
Synthonix Corporation
Ethyl 6-Chlorobenzofuran-2-carboxylate
1 G
759,35 €
5 G
1 922,86 €
10 G
2 780,18 €
Réf. du fournisseur: E75723-1G
759,35 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
759,35 €
5 G
1 922,86 €
10 G
2 780,18 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.64
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: E75723-1G
759,35 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 6-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H9ClO3/c1-2-14-11(13)10-5-7-3-4-8(12)6-9(7)15-10/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
VRFLUTDLJWMWEU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75723.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75723.html