SY3H98B9797C
Synthonix Corporation
Ethyl 7-Bromo-3-oxo-3,4-dihydroquinoxaline-2-carboxylate
Réf. du fournisseur: E75515-250MG
912,44 €
About This Item
Réf. du fournisseur: E75515-250MG
912,44 €
Iupac Name
ethyl 7-bromo-3-oxo-3,4-dihydro-2-quinoxalinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H9BrN2O3/c1-2-17-11(16)9-10(15)14-7-4-3-6(12)5-8(7)13-9/h3-5H,2H2,1H3,(H,14,15)
Clé InChI
AKIIAQCJJOJJDB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/75515.html