SY3H98B97956
Synthonix Corporation
Ethyl 3-Amino-3-(3-hydroxyphenyl)propanoate
Réf. du fournisseur: E75054-250MG
171,47 €
About This Item
Réf. du fournisseur: E75054-250MG
171,47 €
Iupac Name
ethyl 3-amino-3-(3-hydroxyphenyl)propanoate
Inchi Code
1S/C11H15NO3/c1-2-15-11(14)7-10(12)8-4-3-5-9(13)6-8/h3-6,10,13H,2,7,12H2,1H3
Clé InChI
PDADOBFUFCHAHV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/75054.html