Principaux documents
SY3H98B97929
Synthonix Corporation
Ethyl 2-(5-Oxazolyl)benzoate
250 MG
324,56 €
1 G
1 237,00 €
Réf. du fournisseur: E74474-250MG
324,56 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
324,56 €
1 G
1 237,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.22
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: E74474-250MG
324,56 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 2-(1,3-oxazol-5-yl)benzoate
Inchi Code
1S/C12H11NO3/c1-2-15-12(14)10-6-4-3-5-9(10)11-7-13-8-16-11/h3-8H,2H2,1H3
Clé InChI
DDAYJSSVCMBMFB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74474.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74474.html