SY3H98B978E8
Synthonix Corporation
2,6-Dimethylocta-2,7-diene-1,6-diol
Réf. du fournisseur: D77177-250MG
1 641,17 €
About This Item
Réf. du fournisseur: D77177-250MG
1 641,17 €
Iupac Name
(E)-2,6-dimethylocta-2,7-diene-1,6-diol
Inchi Code
1S/C10H18O2/c1-4-10(3,12)7-5-6-9(2)8-11/h4,6,11-12H,1,5,7-8H2,2-3H3/b9-6+
Clé InChI
NSMIMJYEKVSYMT-RMKNXTFCSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/77177.html