Principaux documents
SY3H98B977EA
Synthonix Corporation
2,2-Difluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)acetic Acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.06
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
difluoro(2,2,2-trifluoroethoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C4H3F5O3/c5-3(6,7)1-12-4(8,9)2(10)11/h1H2,(H,10,11)
Clé InChI
CAARWBUMOXMZKY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid or Liquid
Product Link
https://synthonix.com/74884.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74884.html