Principaux documents
SY3H98B97749
Synthonix Corporation
4-Chloroquinazoline-2-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.6
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-2-quinazolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H4ClN3/c10-9-6-3-1-2-4-7(6)12-8(5-11)13-9/h1-4H
Clé InChI
STHFFVMWNKRMAQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76857.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76857.html