Principaux documents
SY3H98B97682
Synthonix Corporation
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)isonicotinic Acid
250 MG
244,95 €
1 G
575,63 €
Réf. du fournisseur: C74968-250MG
244,95 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
244,95 €
1 G
575,63 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.55
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: C74968-250MG
244,95 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-3-(trifluoromethyl)isonicotinic acid
Inchi Code
1S/C7H3ClF3NO2/c8-5-4(7(9,10)11)3(6(13)14)1-2-12-5/h1-2H,(H,13,14)
Clé InChI
DIPOFUPESWIQSO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74968.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74968.html