SY3H98B97624
Synthonix Corporation
5-(4-Cyanophenyl)isoxazole-3-carboxylic Acid
Réf. du fournisseur: C73986-250MG
146,97 €
About This Item
Réf. du fournisseur: C73986-250MG
146,97 €
Iupac Name
5-(4-cyanophenyl)-3-isoxazolecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H6N2O3/c12-6-7-1-3-8(4-2-7)10-5-9(11(14)15)13-16-10/h1-5H,(H,14,15)
Clé InChI
PDHRXDLHPHLFEX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/73986.html