Principaux documents
SY3H98B97605
Synthonix Corporation
2-chloro-4-(chloromethyl)pyrimidine
250 MG
134,72 €
1 G
269,45 €
5 G
1 175,76 €
Réf. du fournisseur: C26764-250MG
134,72 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
250 MG
134,72 €
1 G
269,45 €
5 G
1 175,76 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.01
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: C26764-250MG
134,72 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
2-chloro-4-(chloromethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C5H4Cl2N2/c6-3-4-1-2-8-5(7)9-4/h1-2H,3H2
Clé InChI
HNHVCSCFJSKSQK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/26764.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/26764.html