Principaux documents
SY3H98B9750A
Synthonix Corporation
6-Bromo-4-chloroisoquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.5
Numéro MDL:
Iupac Name
6-bromo-4-chloroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5BrClN/c10-7-2-1-6-4-12-5-9(11)8(6)3-7/h1-5H
Clé InChI
CDMLLPMNUHXCDB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75973.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75973.html