Principaux documents
SY3H98B97471
Synthonix Corporation
N-Boc-3-bromo-L-alanine Methyl Ester
250 MG
122,48 €
1 G
342,93 €
5 G
1 175,76 €
Réf. du fournisseur: B75057-250MG
122,48 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
122,48 €
1 G
342,93 €
5 G
1 175,76 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.13
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: B75057-250MG
122,48 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl (2R)-3-bromo-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]propanoate
Inchi Code
1S/C9H16BrNO4/c1-9(2,3)15-8(13)11-6(5-10)7(12)14-4/h6H,5H2,1-4H3,(H,11,13)/t6-/m0/s1
Clé InChI
ODLDPRMMKCMNMD-LURJTMIESA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75057.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75057.html