Principaux documents
SY3H98B97401
Synthonix Corporation
1-Benzyl-3-(chloromethyl)pyrazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.67
Numéro MDL:
Iupac Name
1-benzyl-3-(chloromethyl)-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C11H11ClN2/c12-8-11-6-7-14(13-11)9-10-4-2-1-3-5-10/h1-7H,8-9H2
Clé InChI
KRXRSWGHLHCORV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74067.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74067.html