Principaux documents
SY3H98B97244
Synthonix Corporation
N-Boc-azetidine-3-sulfonyl Chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.72
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-(chlorosulfonyl)-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H14ClNO4S/c1-8(2,3)14-7(11)10-4-6(5-10)15(9,12)13/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
AZNUWDVFBPYWSU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74539.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74539.html