SY3H98B971F3
Synthonix Corporation
2-Amino-5-(methoxycarbonyl)benzoic Acid
Réf. du fournisseur: A73951-250MG
220,46 €
About This Item
Réf. du fournisseur: A73951-250MG
220,46 €
Iupac Name
2-amino-5-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9NO4/c1-14-9(13)5-2-3-7(10)6(4-5)8(11)12/h2-4H,10H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
XIGSLVIYSSSYNA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/73951.html