Principaux documents
SY3H97AC68F9
Synthonix Corporation
5H-Benzo[d]benzo[4,5]imidazo[1,2-a]imidazole
100 MG
61,24 €
250 MG
97,98 €
1 G
244,95 €
Réf. du fournisseur: B57354-100MG
61,24 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
61,24 €
250 MG
97,98 €
1 G
244,95 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.23
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: B57354-100MG
61,24 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5H-benzo[d]benzo[4,5]imidazo[1,2-a]imidazole
Inchi Code
1S/C13H9N3/c1-3-7-11-9(5-1)14-13-15-10-6-2-4-8-12(10)16(11)13/h1-8H,(H,14,15)
Clé InChI
KLACMEYLRXQSMN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/57354.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/57354.html