SY3H97AC6894
Synthonix Corporation
Methyl 4,5-dihydro-1-methyl-4-oxo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-7-carboxylate
Réf. du fournisseur: M12455-1G
1 200,26 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
About This Item
Réf. du fournisseur: M12455-1G
1 200,26 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
methyl 1-methyl-4-oxo-4,5-dihydro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10N2O3/c1-12-4-3-6-8(12)7(10(14)15-2)5-11-9(6)13/h3-5H,1-2H3,(H,11,13)
Clé InChI
AMWQGICAGHBWBB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/12455.html