Principaux documents
SY3H95ECD903
Synthonix Corporation
5-Methyl-2-phenylhex-2-enal
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.27
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(2Z)-5-methyl-2-phenyl-2-hexenal
Inchi Code
1S/C13H16O/c1-11(2)8-9-13(10-14)12-6-4-3-5-7-12/h3-7,9-11H,8H2,1-2H3/b13-9+
Clé InChI
YURDCJXYOLERLO-UKTHLTGXSA-N
Température de stockage
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Clear liquid / Colour: Colorless - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/39706.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/39706.html