Principaux documents
SY3H95ECD857
Synthonix Corporation
2-(4-Fluorophenyl)imidazo[1,2-a]pyrimidin-7-amine
100 MG
134,72 €
250 MG
183,71 €
Réf. du fournisseur: F56496-100MG
134,72 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
134,72 €
250 MG
183,71 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.23
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: F56496-100MG
134,72 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(4-fluorophenyl)imidazo[1,2-a]pyrimidin-7-amine
Inchi Code
1S/C12H9FN4/c13-9-3-1-8(2-4-9)10-7-17-6-5-11(14)16-12(17)15-10/h1-7H,(H2,14,15,16)
Clé InChI
DAHLOBWNOWKEOX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to light yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/56496.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/56496.html