SY3H95ECD82F
Synthonix Corporation
Ethyl 8-(benzyloxy)-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Réf. du fournisseur: E59208-100MG
24,50 €
About This Item
Réf. du fournisseur: E59208-100MG
24,50 €
Iupac Name
ethyl 8-(benzyloxy)-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C18H18N2O3/c1-3-22-18(21)16-13(2)19-17-15(10-7-11-20(16)17)23-12-14-8-5-4-6-9-14/h4-11H,3,12H2,1-2H3
Clé InChI
RLYGWMBGMXQDQC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/59208.html