SY3H95ECD80F
Synthonix Corporation
Ethyl 7-hydroxypyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Réf. du fournisseur: E51735-250MG
24,50 €
About This Item
Réf. du fournisseur: E51735-250MG
24,50 €
Iupac Name
ethyl 7-hydroxypyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H9N3O3/c1-2-15-9(14)6-5-10-7-3-4-11-12(7)8(6)13/h3-5,13H,2H2,1H3
Clé InChI
NVDWGKJXHWMJEU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51735.html