Principaux documents
SY3H95ECD7D9
Synthonix Corporation
Ethyl 4-bromopyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylate
100 MG
257,20 €
250 MG
526,64 €
500 MG
1 053,29 €
Réf. du fournisseur: E14201-100MG
257,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
257,20 €
250 MG
526,64 €
500 MG
1 053,29 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.1
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: E14201-100MG
257,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 4-bromopyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9BrN2O2/c1-2-15-10(14)8-6-9-7(11)4-3-5-13(9)12-8/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
PJTPSVFSKTXWSU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/14201.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14201.html