Principaux documents
SY3H95ECD705
Synthonix Corporation
6-Chloro-2-chloromethylimidazo[1,2-b]pyridazine
1 G
156,77 €
5 G
645,44 €
Réf. du fournisseur: C3377-1G
156,77 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
156,77 €
5 G
645,44 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.04
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: C3377-1G
156,77 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
6-chloro-2-(chloromethyl)imidazo[1,2-b]pyridazine
Inchi Code
1S/C7H5Cl2N3/c8-3-5-4-12-7(10-5)2-1-6(9)11-12/h1-2,4H,3H2
Clé InChI
YMOUUAKORLOHCD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/3377.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/3377.html